1,4-Diaminobutane
Leverantör: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12193000EA 1300 SEK
EHERC12193000
1,4-Diaminobutane
1,4-Diaminobutane
Formel: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Kokpunkt: 158 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 25…28 °C
Densitet: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 63 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008235
CAS nummer: 110-60-1
EINECS: 203-782-3
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08134