trans-2,3-Dimethoxycinnamic acid ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
A15936.09EA
945
SEK
A15936.09
A15936.30
A15936.18
trans-2,3-Dimethoxycinnamic acid ≥98%
trans-2,3-Dimethoxycinnamic acid
Formel:
C₁₁H₁₂O₄ MW: 208,21 g/mol Smältpunkt: 179…183 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004376 CAS nummer: 7345-82-6 EINECS: 231-249-5 |