4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
B24281.14EA 2100 SEK
B24281.14 B24281.06
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid ≥98%
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₈ClNO₃
MW: 201,61 g/mol
Kokpunkt: 354 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 205…208 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00038794
CAS nummer: 7206-70-4
EINECS: 230-582-3