3-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride ≥97%
Fara
L18244.03EA 1100 SEK
L18244.03
3-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride ≥97%
3-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₂Cl₂F₂O
Kokpunkt: 222 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631324
CAS nummer: 261762-43-0
UN: 3265
ADR: 8,II