2,4-Dichloro-5-nitrophenol ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
L18369.14EA 7475 SEK
L18369.14
2,4-Dichloro-5-nitrophenol ≥98%
2,4-Dichloro-5-nitrophenol
Formel: C₆H₃Cl₂NO₃
Smältpunkt: 97…102 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03093072
CAS nummer: 39489-77-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III