3,5-Dichlorobenzyl alcohol ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
A13527.14EA
5375
SEK
A13527.14
A13527.06
3,5-Dichlorobenzyl alcohol ≥98%
3,5-Dichlorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₆Cl₂O MW: 177,03 g/mol Kokpunkt: 264 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 76…80 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004634 CAS nummer: 60211-57-6 EINECS: 262-109-1 UN: 2250 ADR: 6.1,II |