3',5'-Dihydroxyacetophenone 96%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
B25567.18EA
9800
SEK
B25567.18
B25567.09
3',5'-Dihydroxyacetophenone 96%
3',5'-Dihydroxyacetophenone
Formel:
C₈H₈O₃ MW: 152,15 g/mol Kokpunkt: 296 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 142…149 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002290 CAS nummer: 51863-60-6 EINECS: 257-480-1 |