2,5-Dimethoxytoluene
Leverantör: Molekula
Varning
MOLE47678041-25GEA 0 SEK
MOLE47678041-25G
2,5-Dimethoxytoluene
2,5-Dimethoxytoluene
Formel: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Kokpunkt: 218 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 15 °C
Densitet: 1,04 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041901
CAS nummer: 24599-58-4
EINECS: 246-343-1