2-Metylhydrokinon
Leverantör: Molekula
Varning
MOLEM39846130EA 0 SEK
MOLEM39846130
2-Metylhydrokinon
2-Metylhydrokinon
Formel: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Kokpunkt: 285 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 123…126 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002345
CAS nummer: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III