Dikaliumtetrakloroplatinat (≥46,0% Pt) ≥99.9%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Fara
|
11048.03EA
2900
SEK
11048.03
11048.14
11048.06
Dikaliumtetrakloroplatinat (≥46,0% Pt) ≥99.9%
Dikaliumtetrakloroplatinat
Formel:
Cl₄K₂Pt MW: 415,09 g/mol Kokpunkt: 35…40 °C (20 mmHg) Smältpunkt: Dec. Densitet: 3,38 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011378 CAS nummer: 10025-99-7 EINECS: 233-050-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07855 |