Dikaliumtetrakloroplatinat ≥99.99% Pt ≥ 46.0%, Premion®
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
43946.03EA 4025 SEK
43946.03 43946.14 43946.06
Dikaliumtetrakloroplatinat ≥99.99% Pt ≥ 46.0%, Premion®
Dikaliumtetrakloroplatinat
Formel: Cl₄K₂Pt
MW: 415,09 g/mol
Kokpunkt: 35…40 °C (20 mmHg)
Smältpunkt: Dec.
Densitet: 3,38
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011378
CAS nummer: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07855