1-Bromo-2-methoxynaphthalene ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
A18926.14EA
7125
SEK
A18926.14
A18926.06
A18926.22
1-Bromo-2-methoxynaphthalene ≥97%
1-Bromo-2-methoxynaphthalene
Formel:
C₁₁H₉BrO MW: 237,1 g/mol Smältpunkt: 79…80 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00055374 CAS nummer: 3401-47-6 EINECS: 222-272-1 |