12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V) ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
A11972.03EA 1775 SEK
A11972.03
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V) ≥98%
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V)
Formel: C₈H₁₆O₄
MW: 176,21 g/mol
Kokpunkt: 68…70 °C (0,1 mmHg)
Smältpunkt: 17 °C
Densitet: 1,108
Flampunkt: >109 °C (228 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005103
CAS nummer: 294-93-9
EINECS: 206-036-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II