Du sökte efter: Optical Filters
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VWR®, Filter för sammansatt mikroskop, frostat
Leverantör: LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Beskrivning: Optical filters, 630 nm
Leverantör: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivning: Filter, grönt, Ø 28 mm
Leverantör: Molecular Devices
Beskrivning: Filters for UVMax/ThermoMax microplate readers.
Leverantör: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivning: Polariserande filter, Ø=66 mm
Leverantör: MOTIC
Beskrivning: Panthera, Yellow filter (Ø 45 mm)
Leverantör: MOTIC
Beskrivning: Neutralt densitetsfilter, 45 mm, reservdel
Leverantör: Lovibond Tintometer
Beskrivning: Lovibond®, Filter set red, yellow, blue, with 5 filtersl
Artikel nummer : (630-2817)
Leverantör: MOTIC
Beskrivning: Blue filter for FBGG/2111 stand (Ø = 42 mm)
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: ZEISS
Beskrivning: Filtersats 15, excitation BP 546/12, stråldelare FT 580, emission LP 590
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom