Du sökte efter: Ring Lights
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (630-1196)
Leverantör: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivning: VisiLED Darkfield ring light provides intensive illumination in the incident darkfield, enhancing contrasts of flat structured surfaces.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivning: Fibre optic ring lights are available as six point, annular, or darkfield versions with specific advantages. For all ring lights, adapters are availab...
Artikel nummer : (631-1753)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Ring light, VWR®, För: VisiLight® LED, Fibre optic ring light (inner Ø = 66 mm / L = 750 mm)
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivning: Ring lights are used to provide intense, uniform and shadow-free illumination.
Leverantör: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivning: The EasyLED product line integrates advanced LED illumination with control functions in a single compact device. It is the ideal standard illumination...
Leverantör: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivning: The unique VisiLED UV ring light allows electronic switching between bright field and UV.
Artikel nummer : (SCOC400575)
Leverantör: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivning: Polarisation system for brightfield ringlights. Turnable polariser with adapting thread and sliding filter as analyser.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (SCOC400555)
Leverantör: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivning: The segmented polariser set has the ability to switch between polarised and non-polarised light, without any mechanical movements. The set is only com...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (SCOC400580)
Leverantör: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivning: The diffusor for LED ring lights avoids reflections of LEDs for uniform illumination.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (SCOC400150)
Leverantör: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivning: The VisiLED Slim is a space saving LED ring light, optimal for unconfined object preparation or usage with objective revolvers.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (SCOC400110)
Leverantör: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivning: The VisiLED ringlight S40-75 is the successor of the S40-55, which has been discontinued, and comes with a completely new design.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (SCOC400810)
Leverantör: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivning: Focus optic ring for darkfield illumination.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom