Du sökte efter: Adapters, Camera to Microscope
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Kameradapter med C-fäste för Olympus-mikroskop
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These adapters enable cameras with different chip sizes to be connected to microscopes with a C-mount thread.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: C-mount adapter compatible with Nikon microscopes, 0,5×
Artikel nummer : (630-1747)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Phototube adapter for digital camera
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: C-mount Adapter for Visiscope SZT350, SZTL350; 0,5× focusable C-mount adapter (stereomicroscopes) (for models SZTL360, SZT360 OH, SZTL360-Plus, SZT360)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Eyepiece adapter, 0,45x, Ø: 23/30 mm
Leverantör: ZEISS
Beskrivning: Adapter, 60N - 44
Leverantör: MOTIC
Beskrivning: Adapter med C-fäste 0,5×, 1/2” og 1/3” chip-sensor
Leverantör: EPPENDORF
Beskrivning: Microscope adapters for InjectMan® NI 2 and TransferMan® NK 2. The universal stand is suitable for mounting manipulators on upright or stereo microsco...
Artikel nummer : (IDCPMS30A)
Leverantör: Dino-Lite / IDCP B.V.
Beskrivning: Adapter with standard thread to use the holder on third party tripods (not included)
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom