J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ rekombinant protein A-harts erbjuder överlägsen dynamisk bindningskapacitet med briljant alkalinstabilitet länkad till Avantors egen ligand.
Det nya protein A-hartset är framtaget för höga prestanda i det kritiska affinitetskromatografisteget som används i rening av mAbs, Fc fusionsproteiner, och andra liknande IgG-liknande molekyler.
BAKERBOND® PROchievA™ rekombinant protein A-harts, framtaget och tillverkat av Avantor enligt de höga standarder som är etablerade för våra kemikalier av märket J.T.Baker®, kan användas med andra J.T.Baker® BAKERBOND® hartser för att förbättra separeringskraften i dina kromatografiprocessteg.
Beställningsinformation: Levereras i komfortförpackade 1 ml och 5 ml laboratoriekolonner utformade för direktanslutning till många populära kromatografiinstrument inkl. GE ÄKTA™ och Bio-Rad NGC™.