Celldensitetsmätare, Ultrospec™ 10
Leverantör: Biochrom
Ultrospec™
634-0882EA 20150 SEK
634-0882
Celldensitetsmätare, Ultrospec™ 10
Densitometrar
The Ultrospec 10 Classic can measure growth rates of Escherichia coli, other bacteria and yeast in suspension at 600 nm.
  • Spill torkas enkelt upp från den släta ytan och kyvetthuset kan steriliseras
  • Enkelt att använda, rengöra och sterilisera
  • Ladda ned resultaten till datorn för bekväm lagring och åtkomst av data
För användning i små forskningslaboratorier där det kan flyttas till den labbyta där cellerna växer, användas i inkubator eller under anaeroba förhållanden.
Observera: Rekommenderas inte för användning med mammaliecellinjer.