Du sökte efter: Temperaturindikatorer
VWR har temperaturindikatorstrips gjorda för snabba temperaturmätningar där vanliga termometer är opraktiska att använda. Stripsen är designade för användning i höga temperaturer och är idealiska för användning i elektronik, livsmedel- och pharmaindustri och iugn- och motorindustrin.
VWR har temperaturindikatorstrips gjorda för snabba temperaturmätningar där vanliga termometer är opraktiska att använda. Stripsen är designade för användning i höga temperaturer och är idealiska för användning i elektronik, livsmedel- och pharmaindustri och iugn- och motorindustrin.
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These temperature indicating strips are designed for rapid measurements where conventional thermometers are impractical. They are suitable for use wit...
Leverantör: Brady
Beskrivning: Temperature indicating labels are a cost-effective solution for temperature checks during maintenance or for trouble spotting during research and deve...
New Product
För säker provberedning på mikrobiologilaboratoriet
Öka laboratoriets produktivitet genom att säkerställa att provberedningen är snabb - exakt - reproducerbar - spårbar - säkrad
LADDA NED BROSCHYREN
Lösningar från Avantor
LÄS MER
Artikel nummer : (BRDY195844)
Leverantör: Brady
Beskrivning: These reversible temperature indicator labels designed to display temperatures of food and medical supply packaging or of components during research, ...
UOM: 1 * 10 Items
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: These single temperature indicating stickers are designed for use in electronics, food and pharmaceutical industries, and also in the oven and engine ...
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: Temperaturindikatorremsa, Rektangulär, 77…116 °C
Leverantör: TESTO
Beskrivning: testoterm measuring strips are self-adhesive films with heat-sensitive elements for checking and monitoring temperature.
Leverantör: TESTO
Beskrivning: These indicators are self-adhesive, temperature proof foils with temperature sensitive elements for temperature control and regulation. They are parti...
Leverantör: TESTO
Beskrivning: Temperaturindikatorremsa, Fyrkantig, Temperatur/fuktighetskontroll, Max. temp.: +77 °C
Leverantör: 3M Food Safety
Beskrivning: 3M™ MonitorMark™ time temperature indicator solves the challenge of monitoring thermal exposure of temperature sensitive products during transportatio...
Leverantör: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Beskrivning: Temperature indicating tubes are used for autoclaves and hot air sterilisers.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom