Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (21)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Du sökte efter:
Hörselkåpor, passiva
30  results were found
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/09/18709609.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Artikel nummer : (111-0123)
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivning:   Standardhörselkåpa med justerbar hjässbygel och lätt, dielektrisk konstruktion.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (DALL1013461)
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivning:   These lightweight earmuffs with padded foam headband are comfortable to wear for any duration of time.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (DALL3302152)
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivning:   The dielectric QM24+® is an ultra-lightweight, three-position earmuff designed for extended wear at a valued price. Ideal for use in work environments...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivning:   Robust and durable earmuffs for rough industrial environments.
Leverantör:  SCOTT SAFETY
Beskrivning:   Zone 3 earmuffs offer the highest level of protection and effectively attenuates at all frequencies, even low frequencies, that are challenging to att...
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivning:   These earmuffs feature a robust steel wire band that withstands demanding use, especially in tough environments. Available with headband or in neckban...
Artikel nummer : (DALL1013460)
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivning:   These ultra slim earmuffs with neckband with low attenuation provide reliable protection for marginal noise or intermittent exposure.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivning:   These dielectric earmuffs feature the Air Flow Control™ Technology which provides optimal attenuation across all frequencies. The earmuffs are availab...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 30
  1  2  3  4  Nästa