Du sökte efter: Svabbar i provrör
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: COPAN
Beskrivning: Svabbar i rör tillverkade av högkvalitativ PP.
Leverantör: COPAN
Beskrivning: Sterile swabs, Shaft/head: Aluminium/viscose
Artikel nummer : (KIMA23117)
Leverantör: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Beskrivning: Svabba i tub med etikett och plastpinne, PP, Längd: 140 mm, Diam.: 12 mm
UOM: 1 * 100 Items
Leverantör: DELTALAB
Beskrivning: Sterile dry swabs in impact resistant PP tubes.
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: Sterile specimen collection swab.
Artikel nummer : (MEDWMW1028D)
Leverantör: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Beskrivning: Individual labelled sterile tubes with polyester bud, standard plastic shaft.
UOM: 1 * 800 Items
Leverantör: Greiner Bio-One
Beskrivning: These swab tubes are suitable for taking non-human bacteriological, serological or cytological samples.
Leverantör: HERENZ, HEINZ GMBH
Beskrivning: Sterile dry swabs in tubes, without transport medium.
Leverantör: LP ITALIANA SPA
Beskrivning: Sterile dry swabs in tubes.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom