Du sökte efter: Svabbar för rengöring
74  results were found
SearchResultCount:"74"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: Mjuk, icke-slipande svabb, idealisk för rengöring av ömtåliga optiska komponenter som belagda linser, fiberoptiksensorer och speglar.
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Artikel nummer : (115-1901)
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: This ESD-safe stick with micro tips is a double-ended cleaning and prepping tool.
UOM: 1 * 500 Items
Artikel nummer : (710-0581)
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: Svabben har ett huvud av ultraren, stickad Alpha®-polyester med en flexibel intern paddel.
UOM: 1 * 100 Items
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: These sets contain components for sampling different locations in the production area, and provide an efficient means of transporting the samples from...
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: Skumgummi-/bomullssvabb, CleanTips®, Huvudlängd: 27 mm, Topp, diameter: 11,6 mm, Handtaglängd: 127 mm, Handtagbredd: 2,2 mm, Längd: 154 mm, Shaft/head: Wood/cotton
Artikel nummer : (115-1896)
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: This swab series is made from 100% polyester (hydroentangled) non woven material. The complete thermal bond construction eliminates adhesive contamina...
UOM: 1 * 1.000 Items
Artikel nummer : (710-0560)
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: Spets av mikrostorlek är idealisk för att rengöra små, skårade ytor, hål eller sprickor.
UOM: 1 * 500 Items
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: Hållbar svabb för allmänt bruk som är idealisk för användning med lösningsmedel som isopropanol.
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: The hydroentangled non woven PE tip is extremely low in non volatile residue.
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: Svabben har ett komprimerat huvud av polyuretan med en precisionstillverkad spets och sidoräfflor, på ett kort handtag av polypropylen.
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: Swab series made from the cleanest microdenier material, 100% polyester, nylon-free. The complete thermal bond construction eliminates adhesive contam...
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: Svabben är också lämplig för applicering av lösningsmedel och rengöringsmedel.
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: These Foamtips™ swabs are constructed from medical grade polyurethane foam, which features the best open cell structure, providing particle entrapment...
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: Idealisk för rengöringsvalidering och provtagning. Tillverkad i 100% polyester med mycket lång och fin tråd, som är värmegjuten (termiskt bondad) på p...
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: Thermally-bonded swabs with 100 pore per inch porosity.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 74
no targeter for Bottom