Du sökte efter: Kolorimetrar, automatisk transmittans
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Lovibond Tintometer
Beskrivning: En serie spektrofotometriska kolorimetrar för färgmätning av optiskt klara prover. Varje version av PFX195 inkluderar ett urval av stand...
Leverantör: Lovibond Tintometer
Beskrivning: Accessory for colorimeter, Automatic, transmittance, ICUMSA colour upgrade (420 nm, 560 nm, 710 nm)
Leverantör: Lovibond Tintometer
Beskrivning: The PFX995 spectrophotometers are top of the range, versatile instruments that offer comprehensive colour data requirements for either t...
Leverantör: Lovibond Tintometer
Beskrivning: En serie automatiska spektrofotometriska kolorimetrar för objektiv färganalys av matoljor, kemikalier, petrokemiska ämnen, bränslen och andra transpar...
Leverantör: Lovibond Tintometer
Beskrivning: Two spectrophotometric colorimeters that each include several of the popular scales that meet the requirements of objective colour analysis of oils, c...
Leverantör: Lovibond Tintometer
Beskrivning: The Model F is a visual colorimeter designed to optimise the use of Lovibond® glass filters in order to express colourof the sample in terms of Lovibo...
Artikel nummer : (TINT107103)
Leverantör: Lovibond Tintometer
Beskrivning: The AF710-3 is a visual instrument used for colour grading of oils and fats.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom