Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (8)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Du sökte efter:
Homogenisatorer, handhållna
8  results were found
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/00/18989400.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Pistill och mikrorör tillverkade i polybutylen-tereftalat i renrum av klass 10 000, ISO-klass 7, M5.5. För homogenisering av celler och växtvävnad ell...
Artikel nummer : (431-0109)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Volymområde 0,1 till 100 ml. Ergonomisk, lätthanterlig homogenisator med låg vikt som kan hållas direkt i handen. Idealisk för arbete med DNA, RNA, PC...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (431-0179)
Leverantör:  IKA
Beskrivning:   Volymområde 0,5 till 100 ml. Med brett hastighetsområde för arbete med höga hastigheter även med små rotordiametrar.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  KINEMATICA
Beskrivning:   Volymområde 0,1 till 250 ml. För homogenisering, extraktioner, cellfraktionering, blandning, emulgering, suspendering.
Leverantör:  STUART SCIENTIFIC
Beskrivning:   The SHM1 is a powerful, variable speed, handheld homogeniser. The high-speed, high-torque motor makes the unit ideal for most homogenising application...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (SCERSP749540-0000)
Leverantör:  DWK Life Sciences
Beskrivning:   Avsedd för upplösning av protein- och DNA-pellets i mikrocentrifugrör. Set bestående av 100 pistiller och 100 matchande mikrocentrifugrör 1,5 ml. För ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Bel-Art
Beskrivning:   Cordless, handheld homogeniser features a simple push in or pull out pestle exchange and is ideal for thorough and faster processing of one or many sa...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (432-1861)
Leverantör:  OMNI INTERNATIONAL
Beskrivning:   Kraftfull, tyst homogenisator (72 db) som är bekväm och enkel att använda. Idealisk för PCR samt RNA och DNA provberedning.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 8