Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (11)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Homogenisatorer, bordsmodeller
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/99/18989399.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  BERTIN
Beskrivning:   The Precellys lysing kits offer the best versatility of volumes and grinding material to process any type of samples: Human, animal, plants, microorga...
Artikel nummer : (431-0180)
Leverantör:  IKA
Beskrivning:   Stand model, volume range 250 to 30000 ml. Reproducible operation due to constant speed, even with changes in viscosities.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  IKA
Beskrivning:   Homogenisatorsystem som använder hermetiskt förslutningsbara engångsrör vilket ger skydd mot smittsamma prover, toxiska ämnen eller ämnen med stark lu...
Leverantör:  IKA
Beskrivning:   Stativmodell, volymområde 1 till 2 000 ml. Idealisk för applikationer som homogenisering av avloppsvattenprover, för användning i laboratoriereak...
Leverantör:  IKA
Beskrivning:   The LABOR-PILOT is a compact and multi-purpose inline laboratory dispersing machine. It is designed for solid-liquid mixing, homogenising, emulsifying...
Artikel nummer : (432-0274)
Leverantör:  BERTIN
Beskrivning:   Especially designed for low throughput laboratory workflows and personal use, Minilys homogenises 3 samples simultaneously in 0,5/2 ml tubes or 1...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  IKA
Beskrivning:   Stand model, volume range 2 to 50 litres
Leverantör:  IKA
Beskrivning:   Universal dispersing, stirring, homogenising and grinding system with hermetically sealable disposable sample tubes. The UTTD control provides protect...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 30
  1  2  3  4  Nästa 