Du sökte efter: Gummiproppar
36  results were found
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: Made of thermoplastic elastomer these disposable closures produce a firm, leak-resistant seal for glass and plastic tubes. They will protect samples f...
Leverantör: Saint-Gobain
Beskrivning: Propp, gummi, Blå, Helgjutet, Antal hål: 0, Diam, nedre: 14,0 mm, Diam, övre: 18,0 mm, Höjd: 20,0 mm
Leverantör: Saint-Gobain
Beskrivning: Propp, gummi, Grå/blå, Antal hål: 0, Diam, nedre: 50,0 mm, Diam, övre: 61,0 mm, Höjd: 56,0 mm
Sale
Leverantör: Saint-Gobain
Beskrivning: Natural rubber, grey-blue.
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Propp, gummi, WHEATON®
Leverantör: Saint-Gobain
Beskrivning: Garanterar absolut ogenomtränglighet, även om kanterna på rören eller glasen, metall- eller plastbehållarna som ska tätas är defekta. Kan punkteras oc...
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: This bromobutyl rubber closure provides a gas-tight seal for all GL 25 and GL 45 laboratory bottles with sizes from 10 to 20000 ml.
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: Natural red rubber with elastic, tight fitting design.
Leverantör: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivning: Propp, gummi, Svart, Diam, nedre: 23,0 mm, Diam, övre: 29,0 mm, Höjd: 30,0 mm
Leverantör: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivning: Propp, gummi, Grå, Antal hål: 1, Hål diam.: 5,0 mm, Diam, nedre: 23,0 mm, Diam, övre: 29,0 mm, Höjd: 30,0 mm
Leverantör: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivning: Propp, gummi, Röd , Antal hål: 1, Hål diam.: 3,0 mm, Diam, nedre: 79,0 mm, Diam, övre: 14,5 mm, Höjd: 20,0 mm
Leverantör: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivning: Stopper, chloroprene rubber, Rödbrun, Diam, nedre: 14,0 mm, Diam, övre: 18,0 mm, Höjd: 20,0 mm
Leverantör: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivning: Propp, gummi, Grå, Antal hål: 0, Diam, nedre: 94,0 mm, Diam, övre: 107,0 mm, Höjd: 65,0 mm
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: Conical red rubber stoppers with one or two holes.
Leverantör: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivning: Naturgummi, grå.
Artikel nummer : (513-3961)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: This rubber filter stopper is for use with analytical test filter funnels and filter funnel with clamp. Size: No. 8.
UOM: 1 * 3 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom