Du sökte efter: PE/LDPE/HDPE
41  results were found
SearchResultCount:"41"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Proppar för provrör Ø 12 till 16 mm, polyetylen, med tungor.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Smörjningsfri stängning, vilket hindrar NS-slipningar från att kärva. Med lutande tätningsflänsar runt om för bättre tätning och minskad risk för att ...
Artikel nummer : (462-0585)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Drain stoppers, VWR®
UOM: 1 * 5 Items
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: For closing ground joint parts. With ground joint and sealing rings on the outside; knurled or hexagonal grip. Compared with glass stoppers, they are ...
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: Idealisk för reagens-, provtagnings- och odlingsrör i glas och plast, LDPE, färgad.
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: Utformad för att vara lätt att sätta på/ta av. Avtagningen är enkel och snabb. FitsAll™-lock är optimala för återförslutning av de flesta vakuumrör fö...
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: HDPE. Fit tubes of 15 ml capacity and 17 mm Ø.
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: Proppliknande intryckbara lock och snäpplock med två lägen är gjorda av polyetylen för provrör med utvändig diameter på 12 eller 17 mm. Lock med två l...
Artikel nummer : (GRANUWB-DS)
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: Drain stoppers, recommended when using heat transfer beads, to prevent beads entering the drain hole.
UOM: 1 * 5 Items
Leverantör: B. Braun
Beskrivning: These PE Combi-Stoppers are used for sealing male or female Luer-Lock and Luer-Slip connections.
Artikel nummer : (720-2576)
Leverantör: B. Braun
Beskrivning: These stoppers ensure a sterile closure of female connections after use.
UOM: 1 * 100 Items
Leverantör: Brand
Beskrivning: PP/PE-LD, ihålig, med förseglingsräfflor och fyrkantigt eller oktogonalt grepp.
Leverantör: COWIE
Beskrivning: PTFE. Stopper with flat head fit standard ground glass joints.
Leverantör: SciLabware
Beskrivning: These PE stoppers are ideally suited for use with glass or plastic volumetric flasks and measuring cylinders etc. which have longer 'B' length sockets...
Leverantör: COWIE
Beskrivning: Stopper with sealing rings and self releasing ring , PTFE, NS: 45/40, Höjd: 65 mm
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: Finned plugs for disposable tubes 11 to 13 mm or 15 to 17 mm in diameter. The finned plug has been carefully designed. Available colours: Neutral (00)...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 41
no targeter for Bottom