Du sökte efter: Sprutor, medicinska
54  results were found
SearchResultCount:"54"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: HENKE SASS WOLF GMBH
Beskrivning: Spruta, medicinsk, HENKE-JECT®, PP/PE, Sterilt, Spruta, engångs, luer-spets, Volym: 5 ml, Förp.: 100
Leverantör: HENKE SASS WOLF GMBH
Beskrivning: Engångs, tredelad sprutor med PP-cylinder och -kolv, polyisopren-propp, utan latex.
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Spruta, medicinsk, SteriPlast®, PP, Sterilt, Syringe, transparent, sterile, Volym: 50 ml, Gradering: 1 ml, Förp.: 10
Leverantör: B. Braun
Beskrivning: PP syringe with safe plunger backstop and minimal residual volume.
Artikel nummer : (613-2793)
Leverantör: HENKE SASS WOLF GMBH
Beskrivning: These syringes are commonly used for embryo transfer and oocyte handling.
UOM: 1 * 100 Items
Artikel nummer : (BDAM364356)
Leverantör: BD Medical
Beskrivning: Critical care syringes can be used to measure arterial blood gas, ionised calcium, ionised magnesium, as well as perform critical care tests.
UOM: 1 * 100 Items
Artikel nummer : (HSWA2450030100)
Leverantör: HENKE SASS WOLF GMBH
Beskrivning: Non sterile, reusable, glass barrel and stainless steel piston. These syringes can be used for human and veterinary medicine.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BRAU9161309V)
Leverantör: B. Braun
Beskrivning: Omnifix® syringes are single-use insulin syringes for U-40.
UOM: 1 * 100 Items
Leverantör: TERUMO
Beskrivning: Disposable, with needles.
Leverantör: Poulten & Graf
Beskrivning: These syringes are made of Durobax® glass with steel piston.
Artikel nummer : (720-2526)
Leverantör: B. Braun
Beskrivning: Spruta, medicinsk, Omnifix® Solo, PP, Sterilt, Centric catheter fitting, -, Volym: 50 ml (60 ml), Gradering: 1,0 ml, Förp.: 1
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Poulten & Graf
Beskrivning: Barrel made from Durobax® glass, metal tip and interchangeable piston, no needle, autoclavable.
Leverantör: B. Braun
Beskrivning: Steril, engångs, tredelad, tillverkad av PP, latex- och PVC-fri.
Leverantör: TERUMO
Beskrivning: Steril, engångs, tre delar, latexfri.
Leverantör: B. Braun
Beskrivning: Single use syringes for manual use, with green plunger. Easy aspiration up to the maximum volume. Barrel made from PP and plunger from PE.
Leverantör: Poulten & Graf
Beskrivning: Barrel and piston in Durobax® glass, without needle.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 54
no targeter for Bottom