Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "isoleringstejp"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/43/18989443.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"17"
Sortera efter:
Artikel nummer : (332362S)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Colour: white
UOM:  1 * 1 Rulle
Artikel nummer : (291-0041)
Leverantör:  Bohlender
Benämning:   PTFE-tejp för tätning av fogar och skruvgängor. Tjocklek: 0,1 mm
UOM:  1 * 1 Rulle
Artikel nummer : (BURK0006-4514)
Leverantör:  BÜRKLE
Benämning:   Förseglingstejp, PTFE, Bredd: 12 mm, Längd: 12 m
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Bohlender
Benämning:   Deformable, virginal PTFE flat tape with expanded fibre structure. For making customized gaskets “on-site”. FDA conform.
Artikel nummer : (819-0065)
Leverantör:  3M
Benämning:   Universalmaskeringstejp är en tejp med hög vidhäftningsförmåga som är lämplig för applikationer inom ny- och ombyggnation.
UOM:  1 * 1 Rulle
Leverantör:  TQC
Benämning:   This tape consists of 23 microns polyester films backing for improved moisture resistance, weight and space savings. These tapes are ideal to perform ...
Artikel nummer : (MMMA54132533)
Leverantör:  3M
Benämning:   Polyimidtejp består av Kapton®-polyimidfilm och silikonlim. Temperaturområde: -73 ºC till 260 ºC. Tillämpningsidéer: skyddsmaskering av guld...
UOM:  1 * 1 Rulle
Artikel nummer : (293-2100)
Leverantör:  3M
Benämning:   Sealing tape, coated with adhesive on both sides. Roll 19 mm wide, 66 m long.
UOM:  1 * 1 Rulle
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 17
  1  2  3  Nästa