Du sökte efter: Bänkskydd
36  results were found
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Bänkskydd, VWR®, Gummimatta, 330×279 mm, 330×279 mm
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: High quality, smooth, absorbent paper that quickly absorbs liquid spills with a thick, laminated polyethylene layer that prevents seeping onto the wor...
Artikel nummer : (111-9200)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The reusable, environmentally friendly lab mat is an economical solution to help keep bench tops clean and safe from stains, spills and wear. The Lab ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (444-0516)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Bänkskydd, VWR®, Spare dimpled mat
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (111-2431)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These durable FDA food grade silicone lab mats are ideal for every type of laboratory and more specialised areas such as cold rooms, cleanrooms, steri...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (631-1059)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Highly absorbent paper sheets for bench and surface protection.
UOM: 1 * 25 Items
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Versi-Dry underläggspapper skyddar ytor och utrustning, dämpar ömtåliga föremål och absorberar spill snabbt. Polyetenbaksidan är vattentät och tål kem...
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: For use as a table pad, slideway or for insulation.
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Protection sheets made from PTFE or FEP.
Leverantör: DESCO
Beskrivning: ESD workstation cover protects the workstation from ESD, dust and other contaminants.
Sale
Leverantör: Sartorius
Beskrivning: LabSorb skyddspapper är ett högabsorberande papper som på ena sidan är belagt med polyeten.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Made from 3,2 mm thick closed-cell polyethylene foam this bench liner provides cushioning and liquid barrier protection.
Leverantör: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivning: Translucent bench mats made from silicone rubber (VMQ).
Leverantör: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivning: Black protection sheets made from fluoroelastomer rubber (FPM). Durometer 75 Shore A.
Leverantör: Whatman products (Cytiva)
Beskrivning: These Benchkote® sheets for ÄKTA systems will protect the top buffer trays from buffer spillages and salt deposits.
Leverantör: Whatman products (Cytiva)
Beskrivning: Cytiva's Whatman™ Benchkote® Plus bench protector is a thicker, more absorbent version of the original Benchkote® bench paper. Designed for demanding ...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom