Du sökte efter: Inkubatorer, standard
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: INCU-Line® microbiological incubators are designed to cultivate organisms at homogeneous temperatures. They have a temperature range of 5 °C above amb...
Leverantör: Binder
Beskrivning: Avantgarde. Line incubators ensure stable and reliable incubation of microbiological cultures and guarantee reproducible results for routine tests in ...
Leverantör: Binder
Beskrivning: Two versions of these incubators with electronically controlled APT.line™ preheating chamber are available depending on the application: The BD series...
Leverantör: MEMMERT
Beskrivning: The range has natural and forced convection models with a temperature range up to 80 °C. There is a choice of two different displays, SingleDISPLAY or...
Leverantör: MEMMERT
Beskrivning: The range has natural and forced convection models with a temperature range up to 80 °C. There is a choice of two different displays, SingleDISPLAY or...
Artikel nummer : (390-1586)
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: WHEATON® standard incubators are ideal for general growth and incubation requirements. Designed specifically for use with WHEATON® Roller Apparatus.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: MEMMERT
Beskrivning: IFbw blanket warmer are suitable for warming non-sterile blankets and cloths, these are preheated to a precise temperature so they are readily availab...
Leverantör: THERMO BRAND
Beskrivning: Heratherm® Advanced Protocol Security har dubbelt luftflöde vilket gör att användaren kan välja fläkthastighet, från 0 till 100%. Lufthastigheten kan ...
Leverantör: THERMO BRAND
Beskrivning: Heratherm™ large capacity incubators were designed to prevent samples drying out. All models have a large, easy to view, vacuum fluorescence display a...
Leverantör: THERMO BRAND
Beskrivning: Heratherm® Advanced Protocol har dubbelt luftflöde vilket gör att användaren kan välja fläkthastighet, från 0 till 100%. Lufthastigheten kan justeras ...
Leverantör: THERMO BRAND
Beskrivning: Heratherm® General Protocol har en slät kammare i rostfritt stål med innerdörr i glas för övervakning av prover utan att påverka temperaturstabilitete...
Artikel nummer : (MMMEM118)
Leverantör: 3M MEDICAL
Beskrivning: 3M™ Attest™ incubators provide optimal conditions for accurate readout using biological indicators.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Hettich
Beskrivning: The HettCube range of incubators provide functionality and customised features. The inner chamber is made from acid-proof stainless steel (DIN 1.4301)...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom