Du sökte efter: Mattor
Klibbmattor, renrumsmattor, antistat-mattor och mattor för att reducera trötthet när man står och jobbar. Mattorna finns med olika ytor, t.ex bubblig eller slät, finns i standardstorlekar och kan måttbeställas. Klibbmattorna finns i olika färger och med olika antal lager.
Klibbmattor, renrumsmattor, antistat-mattor och mattor för att reducera trötthet när man står och jobbar. Mattorna finns med olika ytor, t.ex bubblig eller slät, finns i standardstorlekar och kan måttbeställas. Klibbmattorna finns i olika färger och med olika antal lager.
56  results were found
SearchResultCount:"56"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: 30- och 60-lagers ingångsmattor tillverkade i PE-LD film med tryckkänslig akrylisk självhäftande film. Avlägsnar smuts och damm från skosulor och tran...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Tillverkad i polyuretan med låg densitet och med en ergonomisk profil som motverkar trötthet. Mattan med bubbelyta är utformad för torra, icke-kritisk...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These mats offer the comfort of a polyurethane mat which is suitable for ISO Class 5 cleanroom (Class 100) environments. It is either available with a...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Permanent mats are installed to provide the highest level of cleanliness. The life of mats strongly depends on the volume, and degree of cleanliness o...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These frames are designed to be used with PureStep mats to create a system, that is ideal for any critical area, and does not allow direct adhesion to...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: B'mat decontamination flooring uses a patented polymer to attract and retain over 98% of foot- and wheel-borne particles. Particles are naturally attr...
Artikel nummer : (115-1060)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Matta, trötthetsmotverkande, VWR®, För användning i renrum: +, L×B: 600×900 mm
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (590-0346)
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Mat made of static dissipative material with permanently mounted grounding cable including clip for earthing connection.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: 3M
Beskrivning: 4300 contamination control mats consist of 40 layers of adhesive-coated clear polyethylene sheets attached to a vinyl backing. For use at cleanroom en...
Sale
Leverantör: NEW PIG
Beskrivning: Keep restroom floors dry and safe when people wash their hands with our adhesive-backed mats. Absorbent top soaks up water and other liquids.
Leverantör: 3M
Beskrivning: The Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat 45 is a high-performance entrance mat backed with slip-resistant PVC for low traffic applications.
Leverantör: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beskrivning: Diamond Stat™ is a dissipative/anti-static mat designed to absorb static electricity.
Leverantör: 3M
Beskrivning: The Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat 65 is a high-performance entrance mat designed for medium traffic applications.
Leverantör: Texwipe
Beskrivning: Adhesive coated contamination control mats capture particulates from foot traffic and equipment wheels, providing the most effective dirt and dust rem...
Leverantör: NEW PIG
Beskrivning: Keep your restrooms cleaner and provide better drip and splash protection with these adhesive-back urinal mats.
Artikel nummer : (115-2586)
Leverantör: NEW PIG
Beskrivning: Adhesive-backed mat runner lets you create custom-sized restroom mats for urinals, sinks and other wet spots.
UOM: 1 * 1 Rulle
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 56
no targeter for Bottom