Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (63)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Klibbmattor för renrum
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/47/18945247.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   30- och 60-lagers ingångsmattor tillverkade i 1,8 mm tjock PE-LD film med 0,3 mm tjock, tryckkänslig akrylisk självhäftande film. Avlägsnar smuts och ...
Leverantör:  Texwipe
Benämning:   Adhesive-coated contamination control mats capture particulates from foot-traffic and equipment wheels, providing the most effective dirt and dust rem...
Leverantör:  3M
Benämning:   [EN]MAT BLUE 60X115CM 40 LAYERS 1 * 6 Items
UOM:  1 * 6 Items
Leverantör:  ERGOMAT
Benämning:   Ergomat Sticky Mats provide a fast, convenient, reliable way to clean shoe soles or other items before entering a clean and sanitary area. These signi...
UOM:  1 * 10 Items
Leverantör:  PURUS INTERNATIONAL, INC.
Benämning:   A choice of either 30 or 60 layer adhesive entrance mats are manufactured from low density polyethylene. The mats control contamination by removing de...
Leverantör:  NITRITEX
Benämning:   Supatac™ Access Mats är tillverkad i LDPE med självhäftande polyakrylat och består av 30 lager. Förhindrar att kontaminering och partiklar kommer in i...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 6  av 6