Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (4)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
inkubatorer-kompakta-bordsmodeller
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/58/18945058.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Sortera efter:
Artikel nummer : (1.13311.0001)
Leverantör:  Merck
Benämning:   Liten, kompakt inkubator för horisontell eller vertikal inkubering av dip-slides (18st) eller plattor (12st).
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   De digitala inkubatorerna IL 10, IL 23 och IL 56 är en ekonomisk och utrymmesbesparande lösning för mikrobiologi- och hematologitillämpningar. Tempera...
Leverantör:  THERMO BRAND
Benämning:   Heratherm® Compact är en inkubator med fläkt för jämn och stabil temperatur och snabb återhämtning vid dörröppningar. Rekommenderas för användning som...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (705-1017)
Leverantör:  WTW
Benämning:   Skåp med ett genomskinligt lock med plats för 12 OxiTop® eller 20 Karlsruhe-flaskor. Kompressorn är CFC-fri och har ett automatiskt avfrostningssystem...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Binder
Benämning:   Kompakt med analog inställning och visning av temperaturen för precis och tillförlitlig inkubation. Optimal temperatur vid 37 °C. Höljet är tillverkat...
Artikel nummer : (LOVI56B000701)
Leverantör:  Lovibond Tintometer
Benämning:   The DI 10 incubator is designed for reliable incubation of bacteriological slides, on-site, in a laboratory or even while mobile in a car or van.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  STUART SCIENTIFIC
Benämning:   Constructed from clear Acrylic® polymer to give complete visibility of samples at all times. Each side panel has 2×10 mm Ø plugged ports for the intr...
Artikel nummer : (UVPA95-0358-02)
Leverantör:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Benämning:   This benchtop UV Incubator with stainless steel interior is designed to provide precise temperature control and uniformity throughout the chamber. Use...
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 9
  1  2  Nästa