Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (8)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "heltaeckande-ansiktsmasker"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Sortera efter:
Leverantör:  3M
Benämning:   Helmask med låg vikt för maximal komfort. Den är tillverkad i ett mjukt, icke allergiframkallande material och med central utandningsventil
Artikel nummer : (111-0094)
Leverantör:  3M
Benämning:   Lättviktig helmask för maximal bekvämlighet. Tillverkad i ett mjukt, icke allergiframkallande material och med central utandningsventil. Talmembran fö...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (111-2143)
Leverantör:  SCOTT SAFETY
Benämning:   The Sari full face mask is renowned for its high standards of safety, reliability and comfort. Sari is approved for use with Pro2000 filters, with Aut...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  SCOTT SAFETY
Benämning:   Reuseable rubber or silicone face mask for use with powered air respiratory Spirit. The full facemask FM2 provides the highest levels of comfort and w...
Leverantör:  SCOTT SAFETY
Benämning:   FM4 is a full facemask made from silicone rubber providing the highest levels of respiratory protection. A novel hose connection brings the hose up ov...
Leverantör:  SCOTT SAFETY
Benämning:   Halo-butyl or silicone mask for use with powered air respirator Spirit. The full facemask FM3 with a T-bar face seal design and clear inner mask provi...
Artikel nummer : (SCTS1032413)
Leverantör:  SCOTT SAFETY
Benämning:   The Panaseal is a positive pressure facemask that includes neoprene outer mask with reflex seal and neoprene ori-nasal inner mask. The facepiece visor...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (SCTS5512890)
Leverantör:  SCOTT SAFETY
Benämning:   Promask2 is a twin filter full face mask providing exceptional balance and presenting an extremely low profile for close-up or restricted a...
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 17
  1  2  3  Nästa