Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (16)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Halvtäckande masker
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
Sortera efter:
Leverantör:  3M
Benämning:   Lätt och bekväm att använda. Tillverkad i ett mjukt, icke allergiframkallande material och med central utandningsventil
Leverantör:  3M
Benämning:   Reusable, overmoulded, low profile designed masks offer a wide field of vision. They are compatible with 3M™ welding/grinding shields and low in maint...
Artikel nummer : (MMMA7003)
Leverantör:  3M
Benämning:   The 7003 half mask is the larger sized mask in the 7000 half mask range.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  SCOTT SAFETY
Benämning:   Profile 60 is a twin filter premium half mask with liquid silicone rubber (LSR) facepiece, combining the comfort and flexibilty of silicone with durab...
Leverantör:  SCOTT SAFETY
Benämning:   Half mask Aviva2 is designed with a reflex face seal around the chin area that flexes with wearer movement. This flexibility makes Aviva mo...
Leverantör:  SCOTT SAFETY
Benämning:   The reusable half mask FM1 is designed with liquid silicone rubber face seal for exceptional comfort and fit. The low profile design of the mask makes...
Leverantör:  SCOTT SAFETY
Benämning:   Profile2 is an advanced twin filter half mask with odourless, lightweight TPE facepiece that combines comfort, protection and low through l...
Leverantör:  DRAEGER
Benämning:   Reusable, robust X-plore® 4700 half masks combines a soft mask body, specially shaped nose seal and a sturdy plastic frame and offers excellent comfor...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 20
  1  2  3  Nästa