Du sökte efter: Maskfilter
27  results were found
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: 3M
Beskrivning: 3M™ Secure Click™ D3000 Series Particulate Filters feature a new dual flow design for easier breathing.
Sale
Leverantör: 3M
Beskrivning: 3M™ Secure Click™ cartridges feature a new dual-flow design to allow for easier breathing.
Sale
Leverantör: 3M
Beskrivning: The 3M 6000 Series Gas, Vapor, and Particulate Combination Filters have a bayonet-style connection that fits any half and full-face 3M reusable masks....
Leverantör: 3M
Beskrivning: These filters provide protection against dusts, mists and other particulate hazards when used with the 3M™ Versaflo Powered Air Respirator, TR-300 Ser...
Leverantör: 3M
Beskrivning: Maskfilter, 5911 Förfilter, Klass: P1, För: 3M™ 5000, 6000 and 7500 Series
Sale
Leverantör: 3M
Beskrivning: Maskfilter, 2125, Klass: P2, För: 3M™ 6000-, 7000- och 7500-serierna
Artikel nummer : (MMMA7100260622)
Leverantör: 3M
Beskrivning: For effective protection against a range of particulates, gases, and vapours, or combination hazards, use 3M™ filters DT series. Suitable for use with...
UOM: 1 * 10 Items
New Product
Artikel nummer : (MMMA7100260645)
Leverantör: 3M
Beskrivning: For effective protection against a range of particulates, gases and vapours or combination hazards, use 3M™ Filters DT-Series. Suitable for use with c...
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Leverantör: 3M
Beskrivning: 3M™ Secure Click™ D7000 series particulate filters are designed for use with Secure Click™ 800 series respirators, Secure Click™ D8000 series filters ...
Artikel nummer : (111-2566)
Leverantör: 3M
Beskrivning: Used to hold 3M Secure Click™ particulate filters D7N11 or D7P71 in place on Secure Click™ D8000 series cartridges.
UOM: 1 * 10 Items
Leverantör: SCOTT SAFETY
Beskrivning: Combining low weight and low breathing resistance Pro2000 filters are manufactured using superior performance media, giving extended adsorption capaci...
Leverantör: Moldex
Beskrivning: EasyLock® filters protect against gas, vapour and dust. Suitable for series 7000 and 9000 masks.
Leverantör: Dräger
Beskrivning: Serie med Dräger specifik bajonettanslutning passar X-plore® 3300/3500 halvmasker och X-plore® 5500 helmasker.
Leverantör: Dräger
Beskrivning: This series of filters with Dräger specific thread connection Rd90 (91 mm diameter) was designed for use in half masks. Suitable for Dräger half masks...
Leverantör: Dräger
Beskrivning: Filtret X-plore® Rd40 med aluminiumhölje lämpar sig för halv- och helmasker med anslutningar enligt EN 148-1.
Artikel nummer : (PRTWP940GRR)
Leverantör: Portwest
Beskrivning: P940 is a particle filter that protects against dusts. It is equipped with a special thread for pair use only and it can be used only on the P410 half...
UOM: 1 * 6 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom