Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (62)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Andningsskydd, partiklar
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"42"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Garanterar skydd mot partiklar, damm och aerosoler. För användning mot ogiftiga till lätt giftiga aerosoler av fasta och flytande ämnen.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Disposable flat-fold three layer P3 respirator; spunbonded PP outer layer, meltblown PP filter media and spunbonded PP inner layer.
UOM:  1 * 10 Items
Leverantör:  3M
Beskrivning:   Med smart trefältskonstruktion som passar de flesta ansiktsformer och storlekar och följer efter individuella ansiktsrörelser.
Leverantör:  3M
Beskrivning:   Med smart trefältskonstruktion som passar en många olika ansiktsformer och storlekar och anpassar sig efter individuella ansiktsrörelser.
Leverantör:  3M
Beskrivning:   Unique FFP3 respirator with two-way protection and added exhalation valve for comfort.
UOM:  1 * 8 Items
Leverantör:  3M
Beskrivning:   Konvex form, dubbla band, näsvaddering i skumgummi och näsbygel i aluminium säkerställer bra tätning för olika ansiktsstorlekar.
Leverantör:  3M
Beskrivning:   The robust shell and cup design of the mask conforms well to most face shapes and sizes, and maintains its shape during use. The excellent fit is prov...
UOM:  1 * 10 Items
Leverantör:  3M
Beskrivning:   Ger ett lätt, effektivt, bekvämt och hygieniskt skydd mot damm och aerosoler. Maskerna skyddar även mot låga halter av (besvärande) organiska ångor el...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 42
  1  2  3  4  5  6  Nästa 