Du sökte efter: Magnetomrörare med värme, flera positioner
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VELP SCIENTIFIC
Beskrivning: Digital magnetic hotplate stirrer with four independent positions and CerAlTop™ plate, perfect for thermoregulation with PT100 and VTF connection.
Leverantör: 2MAG
Beskrivning: Magnetomrörare med värme med 6 eller 15 omrörningspositioner. Med tydlig digital display för inställning av omrörningshastighet, omrörningseffekt och ...
Leverantör: VELP SCIENTIFIC
Beskrivning: Safe and compact digital multi-position magnetic hotplate stirrers available with 6 or 15 positions. The MULTI-HS include features such as timer, safe...
Artikel nummer : (442-1113)
Leverantör: VELP SCIENTIFIC
Beskrivning: Multiple-position hot plate stirrer with four separately controlled stirring plates coated with aluminium alloy which provides uniform heat distributi...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: IKA
Beskrivning: Multi-position digital magnetic hotplate stirrers with 5, 10 or 15 stirring positions, designed for synchronous heating and stirring, suitable for con...
Artikel nummer : (WITGDH.WMH03506)
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: Digital multi-position magnetic stirrer ideal for mixing and heating simultaneously. Ideal for heat sensitive procedures in microbiology, biochemistry...
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom