Du sökte efter: Magnetomrörare, flera positioner
18  results were found
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: 2MAG
Beskrivning: Multi-position magnetic stirrers with hermetically sealed stainless steel housing which is water-, germ- and dust-proof. Suitable for shaking micotitr...
Leverantör: 2MAG
Beskrivning: Det hermetiskt förslutna höljet i rostfritt stål är vatten-, bakterie- och dammsäkert. Driftstemperatur för grundversionen upp till 50 °C, för HT-vers...
Leverantör: 2MAG
Beskrivning: Ultra-tunn magnetomrörare med hermetiskt förslutet hölje i rostfritt stål. Driftstemperaturer upp till 50 °C.
Leverantör: 2MAG
Beskrivning: Magnetomrörare för noggrann blandning av cellodlingar. Passar för spinnerflaskor. Det hermetiskt tillslutna höljet i rostfritt stål är vatten-, bakter...
Leverantör: VELP SCIENTIFIC
Beskrivning: Illuminated magnetic stirrers with single-position (AMI) or four separately controlled positions (AMI 4). Specially designed for titrations, and parti...
Leverantör: VELP SCIENTIFIC
Beskrivning: The MULTISTIRRER Digital are multi-position magnetic stirrers with a resistant stainless-steel top plate, that remains cold even after several days of...
Leverantör: VELP SCIENTIFIC
Beskrivning: Magnetic stirrer able to stir up to six beakers having a maximum diameter of 85 mm (MULTISTIRRER 6) or up to 15 beakers having a maximum diameter of 6...
Leverantör: IKA
Beskrivning: Compact digital magnetic stirrers with 5, 10 or 15 stirring positions, designed for synchronous stirring and suitable for continuous operation. The we...
Leverantör: H + P LABORTECHNIK
Beskrivning: Kompakt magnetomrörare med VARIOMAG-drift, med hermetiskt förslutet hölje i tåligt rostfritt stål (utom MINI-modellerna, som har plasthöljen), idealis...
Leverantör: Cole Parmer
Beskrivning: Three independent stirring or heating/stirring positions yet only measures L×W: 600×270 mm.
Leverantör: H + P LABORTECHNIK
Beskrivning: Single and multi-position stirrers for up to four vessels. Biosystem models and accessory Biomodul 40 B controller are suitable for mixing culture bro...
Artikel nummer : (SCIISI-5256)
Leverantör: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Beskrivning: Omrörare, Multi-position Magnetic Stirrer, Genie®, EU-plug, Quadmag Genie®, digital, Max. volym per position, H₂O: 2000 ml, Hastighetsområde: 250 - 1300 min⁻¹
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (SCIISI-3002)
Leverantör: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Beskrivning: The programmable revolutionary 4-position MultiMagStir Genie provides low to high speed stirring and editable memory profiles.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Beskrivning: Carry out solubility studies, digestion, titration and enzymatic studies with Thermo Scientific™ Super-Nuova™ Multi-Position Digital Stirrers. Offerin...
Artikel nummer : (442-3133)
Leverantör: H + P LABORTECHNIK
Beskrivning: Multi-position stirrers with direct control for up to 15 vessels, are ideal for general laboratory and mass screening applications. Units provide smoo...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: H + P LABORTECHNIK
Beskrivning: Magnetomrörare med flera positioner för pålitlig, säker drift. Med förvalda ströminställningar, som optimerar omrörningseffektiviteten för olika volym...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom