Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (242)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "laboratorie-rockar"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"56"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Tillverkad i mellantjock spinnbunden polypropylen (SPP).
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Återanvändbar skyddsrock i dam- eller herrmodell, tillverkad i 63 % polyester, 35 % bomull och 2 % kolfiber, vilket ger skydd mot statisk elektricitet...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Dessa återanvändbara rockar för kvinnor är tillverkade av antingen 100 % bomull eller 65 % polyester/35 % bomull. Båda tygerna är kraftiga, slitstarka...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Dessa återanvändbara rockar för män är tillverkade av antingen 100 % bomull eller 65 % polyester/35 % bomull. Båda tygerna är kraftiga, slitstarka och...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   The VWR Basic SPP frocks are manufactured from a strong, lightweight, and breathable spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dir...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   These full-coverage lab coats made of 65% polyester and 35% cotton are treated with a dirt and water-repellent finish. They provide protection against...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Återanvändbar skyddsrock som uppfyller HACCP-kraven och därför passar för livsmedelsberedning. Tillverkad i av 65 % polyester och 35 % bomull, med stå...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Det renaste och mest hållbart i VWR:s hela sortiment av skyddsplagg. Tillverkad i följsamt spinnbunden polypropylen (SPP). Utformad för att ge bästa m...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 56
  1  2  3  4  5  6  7  Nästa