Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (4)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "kemikalie-resistenta-overaller"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
Sortera efter:
Artikel nummer : (113-8380)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Dessa robusta men ändå lätta overaller är tillverkade av ett optimerat PE-nonwovenmaterial från DuPont. Trots den mjukare känslan, öppna strukturen oc...
UOM:  1 * 25 Items
Leverantör:  DuPont
Benämning:   Overall, chemical resistant, Tychem®, Utan integrerade skoskydd, Tychem® C, Gul, Anti-statisk: +, Vikt: 83,2 g/m², XL
Leverantör:  DuPont
Benämning:   This Tychem® ThermoPro garment consisting of a collared jacket and a bib and brace overall provides triple hazard protection from liquid-chemical spla...
Leverantör:  DuPont
Benämning:   This Tychem® garment provides triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. It combines the tru...
Leverantör:  DuPont
Benämning:   These garments are made from a lightweight, supple and durable fabric (<700 g per garment) consisting of a chemical barrier film laminated to a he...
Leverantör:  DuPont
Benämning:   This encapsulated gas-tight garment with integrated socks and boot flaps exhibits excellent chemical barrier properties. It is made from an extremely ...
Leverantör:  DuPont
Benämning:   These garments are made from a lightweight and durable fabric (<500 g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy d...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  DuPont
Benämning:   These garments are made from a lightweight and durable fabric (<500 g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy d...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 25
  1  2  3  4  Nästa