Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (99)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "overaller-foer-renrum"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   This single-use garment set includes overall, hood, boot covers and sleeve protectors, all made from breathable SMS fabric.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   These overalls are made from Protect Xtra fabric which is a further development of the Protect fabric consisting of 100% polyester weave with conducti...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   VWR Maximum SPP är den renaste och mest hållbar overall i VWR:s hela sortiment av skyddsplagg. Tillverkad i följsamt spinnbunden polypropylen (SPP). U...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Tillverkad i mellantjock spinnbunden polypropylen (SPP).
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Tillverkad i ett latexfritt, SMS-tyg med flera skikt (spinnbundet-smältblåst-spinnbundet). Mycket hållbart samt mjuk och bekväm med god andningsförmåg...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   These sterile single-use overalls are made of breathable SMS fabric. They are ideal for use in cleanroom production and research.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Disposable, anti-static overall made of a microporous film with a nylon scrim between film and substrate that gives the material additional strength.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Tillverkad i starkt och lätt spinnbunden polypropylen (SPP) med god andningsförmåga. Skyddar mot smuts, fett och vissa torra partiklar i miljöer med l...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 22
  1  2  3  Nästa