Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (67)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "laboratorie-overaller"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"40"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   These durable, anti-static overalls are made of breathable and soft SMS, a spunbonded fabric with a unique trilaminate construction that offers a high...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Overall tillverkad i non-woven PP. Idealisk för icke-kritiska applikationer.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   These disposable overalls made of PP are suitable for use in non hazardous environments.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Breathable overalls made of spunbonded polypropylene (SPP), a lightweight fabric that provides protection in non hazardous, dirty work environments.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Overall tillverkad i non-woven PP. Idealisk för icke-kritiska applikationer.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Breathable overalls made of spunbonded polypropylene (SPP), a lightweight fabric that provides protection in non hazardous, dirty work environments.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   These disposable overalls are made from non woven PP. Ideal for non critical applications in industrial, clinical or food processing environments.
Artikel nummer : (113-8104)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   These disposable overalls made from non woven PP provide protection against dust and dirt.
UOM:  1 * 50 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 40
  1  2  3  4  5  Nästa