Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (7)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Kanyler
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/41/18945041.jpg
Sterila kanyler är vanliga inom sjukvården för att ta ut vätskor, förlänga längden på kirurgiska instrument, stödja patienters andning eller för att administrera medicin. Flexibla lösningar för laboratoriet tillåter överföring av luft-sensitiva lösningar och gaser mellan reaktionskärl utan kontakt med omgivningen. Olika kanyler skiljer sig i längd och tjocklek.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  B. Braun
Beskrivning:   Venofix sets with puncture needle made of high-quality chromium-nickel steel and a micro-siliconised precision bevel.
Artikel nummer : (BRAU4190050)
Leverantör:  B. Braun
Beskrivning:   Aeration cannula maintains a bacteria-retentive venting of noncollapsing plastic containers.
UOM:  1 * 100 Items
Leverantör:  B. Braun
Beskrivning:   Venipuncture sets with manual mechanism to prevent from injuries and exposure to the contamination.
Leverantör:  B. Braun
Beskrivning:   Introcan Safety passive shielded cannulae with self-activating protection against needlestick injuries and related infections.
Leverantör:  B. Braun
Beskrivning:   Cannula, Surecan®, Mätare: G 24, Violet, 25 mm
Leverantör:  B. Braun
Beskrivning:   Vasofix Certo IV catheter with injection port. IV catheter material available in PU and FEP for low-pain, gentle insertion of catheter. Integrated inj...
Artikel nummer : (BRAU4512383)
Leverantör:  B. Braun
Beskrivning:   Epidural anaesthesia needle with Tuohy-type bevel.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (720-2540)
Leverantör:  B. Braun
Beskrivning:   Puncture set for 'single shot' technique without nerve stimulation.
UOM:  1 * 50 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 19
  1  2  3  Nästa