Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (7)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
System för klinisk diagnostik
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/58/20236858.jpg
Tester för klinisk diagnostik så som t.ex :
* graviditetstest
* monomucleos
* urinanalys
Det finns också system för alkohol- och drog analys i hårprov.
Enkla tester med snabbt resultat!
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"47"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Artikel nummer : (1.17198.0001)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   LEUCOGNOST NASDCL enables the semi-quantitative localization of naphthol AS-D chloroacetate esterase activity in leukocytes via the enzymatic hydrolys...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   LEUCOGNOST® PAS, LEUCOGNOST®
UOM:  1 * 1 KIT
Artikel nummer : (SUREGHCGBC)
Leverantör:  SURESCREEN
Beskrivning:   Human chorionic gonadotropin (hCG) is a glycoprotein hormone produced by the developing placenta shortly after fertilisation in normal pregnancy.
UOM:  1 * 40 Items
Leverantör:  Alfa Aesar
Beskrivning:   These disposable cards are specifically designed to provide a conveniently mounted non-absorbing substrate for qualitative infrared analysis.
Artikel nummer : (720-1345)
Leverantör:  SURESCREEN
Beskrivning:   Fecal occult blood (FOB) test are rapid tests for the detection of faecal occult blood.
UOM:  1 * 25 Items
Artikel nummer : (720-1351)
Leverantör:  SURESCREEN
Beskrivning:   This infectious disease test is a rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of circulating plasmodium falciparum.
UOM:  1 * 40 Items
Artikel nummer : (SUREHA)
Leverantör:  SURESCREEN
Beskrivning:   Hair is a medium designed to analyse drug abuse over a period of three months. As the hair grows it records all the drugs that are in the body. Hair i...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (SUREMONOC)
Leverantör:  SURESCREEN
Beskrivning:   Mononucleosis, or glandular fever, is a disease caused by the Epstein-Barr virus, which is a member of the herpes family. The virus can remain dormant...
UOM:  1 * 20 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 47
  1  2  3  4  5  6  Nästa 