Du sökte efter: Infusioner
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (BRAU4099257)
Leverantör: B. Braun
Beskrivning: Infusion filter with bacteria and particle retention.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BRAU4099842N)
Leverantör: B. Braun
Beskrivning: Ready-to-use set with infusion filter.
UOM: 1 * 20 Items
Leverantör: B. Braun
Beskrivning: Heidelberger extension tubing for infusion systems.
Leverantör: B. Braun
Beskrivning: Suitable for all pressure infusion systems <2 bar.
Leverantör: B. Braun
Beskrivning: Convenient drip chamber design with sharp spike ensures easy piercing of container ports, bacteria proof venting (closable), 20 drops 1 ml ±0,1 ml (aq...
Artikel nummer : (BRAU4183916)
Leverantör: B. Braun
Beskrivning: Intrapur plus offers reliable air venting regardless of position with connection lines at both sides of the filter with Luer lock fittings.
UOM: 1 * 50 Items
Artikel nummer : (BRAU4099702)
Leverantör: B. Braun
Beskrivning: Intrapur Lipid is a 1,2 μm infusion filter for lipid emulsions and all-in-one parenteral nutrition.
UOM: 1 * 50 Items
Leverantör: B. Braun
Beskrivning: Original-Perfusor tubings for use with all syringe pumps inferior to four-bar pressure.
Artikel nummer : (BRAU4093054)
Leverantör: B. Braun
Beskrivning: Extension and connection tubing with small bore.
UOM: 1 * 100 Items
Artikel nummer : (BRAU4099303)
Leverantör: B. Braun
Beskrivning: Sterifix infusion filter is specially designed for bacteria and particle retention.
UOM: 1 * 50 Items
Artikel nummer : (BRAU415111)
Leverantör: B. Braun
Beskrivning: Simplify IV technique by direct insertion into a closed system.
UOM: 1 * 100 Items
Artikel nummer : (720-2580)
Leverantör: B. Braun
Beskrivning: Sterifix Paed is specially designed for the bacteria and particle retention.
UOM: 1 * 50 Items
Leverantör: B. Braun
Beskrivning: Sterile stopcock with rotating swivel nut.
Artikel nummer : (720-2571)
Leverantör: B. Braun
Beskrivning: Överföringsspets för sterila vätskor för flaskor upp till 100 ml
UOM: 1 * 50 Items
Artikel nummer : (BRAU409100H)
Leverantör: B. Braun
Beskrivning: This capless valve allows for a safe and convenient access during infusion therapy.
UOM: 1 * 50 Items
Artikel nummer : (BRAU16609C)
Leverantör: B. Braun
Beskrivning: Five-fold tap banks are used for administration of medicines and medicines such as anesthetics, cytostatics, antibiotics, narcoleptics, immunosuppress...
UOM: 1 * 40 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom