Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (2)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "kemikalie-resistenta-sko-stoevel-skydd"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Sortera efter:
Leverantör:  KIMBERLY CLARK
Benämning:   These disposable shoe and boot covers are made from anti-static film laminate with liquid splash and dust barrier properties. The covers improve safet...
Artikel nummer : (113-0968)
Leverantör:  DuPont
Benämning:   Specially designed for use with Tychem® apparel, these boot covers can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardou...
UOM:  1 * 50 Items
Leverantör:  DuPont
Benämning:   Specially designed for use with Tychem® apparel, these boot covers can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardou...
UOM:  1 * 50 Items
Leverantör:  NITRITEX
Benämning:   These durable shoe covers are made of non woven, spunbonded PP lamianted with CPE. The fabric is resistant to a wide range of liquid chemicals. Also s...
Leverantör:  ANSELL HEALTH CARE
Benämning:   These boot covers are made from a multi-layer barrier fabric (external film barrier, non woven inner layer, core high barrier film) that is renowned f...
UOM:  1 * 100 Par
Artikel nummer : (ANSEWH20B-00407-00)
Leverantör:  ANSELL HEALTH CARE
Benämning:   These ESD overboots are made from a microporous polyethylene film with a non woven inner layer.
UOM:  1 * 200 Par
Artikel nummer : (ANSEWH25B-00409-00)
Leverantör:  ANSELL HEALTH CARE
Benämning:   These SOCO boot protectors are made from a non woven fabric with microporous PP film. The laminate provides an excellent barrier to chemical spray and...
UOM:  1 * 100 Par
Leverantör:  ANSELL HEALTH CARE
Benämning:   These over shoes are made from a microporous PE film with a non woven inner layer. This fabric provides low hazard liquid chemical repllence particle ...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 13
  1  2  Nästa