Du sökte efter: Torkdukar, engångs
122  results were found
SearchResultCount:"122"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (115-2422)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These abrasive wipes made from PP with PE web are pre-wetted with a cleaning solution. Ideal for cleaning very dirty hands.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These bleached, spunlace wipes, made from 55% wood pulp and 45% polyester, are extremely strong, even when wet.
Artikel nummer : (115-0600)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Two ply facial tissues made from 100% cellulose.
UOM: 1 * 150 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Används för att rengöra olika typer av optiska linser, som objektiv, mikroskop, kikare, förstoringsglas, glasögon och även optiska fibrer.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Absorberande papper som passar för rengöring och torkning av glasbehållare, provrör, objektglas, flaskor m.m.
Artikel nummer : (115-2418)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These melt-blown wipes, made from 100% PP, have a very high absorption capacity.
UOM: 1 * 1 Rulle
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These spunlace wipes, made from 55% wood pulp and 45% polyester, are extremely strong, even when wet.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These spunlace apertured wipes, made from 51% wood pulp and 49% polyester, are slightly abrasive on one side and soft on the other.
Sale
Artikel nummer : (115-2417)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These very soft wipes, made from a spunlace fabric, consisting of 60% viscose and 40% polyester, are ideal for sensitive surfaces and light duty clean...
UOM: 1 * 500 Items
Artikel nummer : (115-0128)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These non woven wipes are constructed from 100% polypropylene and are moistened with a blend of pure, reagent grade 70% isopropyl alcohol and 30% reag...
UOM: 1 * 100 Items
Artikel nummer : (115-0202)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Torkduk för allmän användning, för engångsbruk, VWR®, I dispenserförpackning, Lager: 1, Vit, L×B: 213×114 mm, I dispenser
UOM: 1 * 280 Items
Leverantör: Whatman products (Cytiva)
Beskrivning: Idealisk för användning på linser och andra optiska ytor av glas, kvarts eller plast.
Leverantör: KIMBERLY CLARK
Beskrivning: Extra mjuka servetter med 2 skikt som dispenseras en i taget från en kubdispenser.
Leverantör: KIMBERLY CLARK
Beskrivning: Paper wipe for general application, disposable, WYPALL* L40, I dispenserförpackning, Lager: 1, Vit, L×B: 250×415 mm, 90 st
Artikel nummer : (KIMB21905-026)
Leverantör: KIMBERLY CLARK
Beskrivning: These light-duty wipes can handle a variety of delicate tasks and easily wipe up liquid and dust.
UOM: 1 * 17.160 Items
Artikel nummer : (KIMB38714)
Leverantör: KIMBERLY CLARK
Beskrivning: These surface preparation wipes are ideal for applications in transportation and industrial manufacturing.
UOM: 1 * 360 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 122
no targeter for Bottom