Du sökte efter: Torr
102  results were found
SearchResultCount:"102"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Utmärkt för att rengöra svåra, avskavda eller ojämna ytor och ändå mjuk nog för känsliga ytor. För läkemedels- och biotekniskindustri.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Polyester wipe for use in ISO 4 cleanrooms.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These wipes are made from 100% continuous filament, double-ply, ultrasonically-sealed polyester to provide better absorbency. The wipe's size is perfe...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These wipes are made from 100% continuous filament, double-ply, ultrasonically-sealed polyester to provide better absorbency.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Polyester, sealed-edge wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: 2 ply polyester sealed-border wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Absorbent, non woven wipe for use in ISO 5 and 6 cleanrooms.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These are 100% continuous-filament, double-knit polyester fabric wipes.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Designed for cleaning laminar flow benches, cleanroom surfaces, quartzware and general process equipment. Appropriate for electronics, pharmaceutical,...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Utmärkt för att rengöra svåra, avskavda eller ojämna ytor och även mjuk nog för känsliga ytor. Använd dessa 100% dubbelstickade polyesterdukar där min...
Artikel nummer : (115-1830)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Double ply polyester sealed-edge wipe for use in ISO 5 cleanrooms.
UOM: 1 * 50 Items
Artikel nummer : (115-1902)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Polyester, sealed-border wipes for use in ISO 3 cleanrooms.
UOM: 1 * 150 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Microfibre, sealed-edge wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: 100% no-run interlock knit polyester wipes with knife cut edges.
Sale
Artikel nummer : (115-2502)
Leverantör: PGI NONWOVEN
Beskrivning: These wipes are ideal for use in critical production processes, such as semi-conductors, pharmaceuticals, biotechnology and all other environments whe...
UOM: 1 * 1.200 Items
Artikel nummer : (CONTLWMD0201)
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: These microfibre wipes (80% polyester/20% nylon) are made with fabric densely knitted by continuous microdenier filament. The wipes are laser cut, whi...
UOM: 1 * 1.000 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 102
no targeter for Bottom